MABE1167
Anti-SPO11 Antibody, clone 180
clone 180, from mouse
Synonim(y):
Meiotic recombination protein SPO11
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
180, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Spo11(26972)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SPO11alpha and SPO11beta in immunoprecipitate from wild-type, but not SPO-knockout, mouse testes using the same antibody (Courtesy of the Keeney Lab, MSKCC, New York, U.S.A.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained SPO11 in meiotic prophase I leptotene cells by fluorescence immunocytochemistry staining of chromosome spreads from isolated mouse spermatocytes hypotonically swollen, fixed with 1% formaldehyde and permeabilized with 0.1% Triton X-100 (Alpatov, R., et al. (2014). Cell. 157(4):869-881).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SPO11alpha and SPO11beta as well as SPO11-oligo complexes from mouse testes lysates. Much elevated and greatly reduced SPO11-oligo complexes were found in Atm-/- and Dmc-/- testes IP, respectively, when comparing to wild-type testes IP (Lange, J., et al. (2011). Nature. 479(7372):237-240).
Western Blotting Analysis: Representative lots detected SPO11alpha and SPO11beta in immunoprecipitates obtained with the same antibody from mouse testes. Much reduced SPO11 was found in Atm-/- and Dmc-/- testes IPs due to meiotic arrest at prophase I (Biswas, U., et al. (2013). PLoS Genet. 9(12):e1003985; Lange, J., et al. (2011). Nature. 479(7372):237-240).
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2aκ.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1