MABD116
Anti-Dux4 Antibody, clone 9A12
clone 9A12, from mouse
Synonim(y):
double homeobox protein 4, Double homeobox protein 10, Double homeobox protein 4/10, Dux-4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9A12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUX4(100288687)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Muscle Physiology
Developmental Signaling
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human skeletal muscle tissue lysate.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1