MABC699
Anti-PAX3, clone 7D8G7 Antibody
ascites fluid, clone 7D8G7, from mouse
Synonim(y):
Paired box protein Pax-3, HuP2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7D8G7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX3(5077)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected PAX3 in A549, A431, Jurkat, rat spleen, and mouse liver lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.