MABC675
Anti-HSPA5 Antibody, clone 4E3
ascites fluid, clone 4E3, from mouse
Synonim(y):
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA5(3309)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HSPA5 in rat cerebellum, rat pons/midbrain, rat hippocampus, and human thyroid tissues.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected HSPA5 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
HeLa cell lysate