MABC186-I
Anti-phospho-p62 (Ser403) Antibody, clone 4F6
clone 4F6, from rat
Synonim(y):
Ubiquitin-binding protein p62, p62, EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer403)
informacje o genach
human ... SQSTM1(8878)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected p62/SQSTM1 (Ser403) in a Immunohistochemistry application. (Matsumoto, G., et. al. (2011). Mol Cell. 44(2):279-289).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected p62/SQSTM1 (Ser403) in Neuro2a cells in which GFP fused human p62 (G-p62) was stably transfected and treated with MG132 vs. an untreated sample.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1