Kluczowe dokumenty
MABC1187
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Apaf-1, klon 18H2
clone 18H2, from rat
Synonim(y):
Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
18H2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APAF1(317)
mouse ... Apaf1(11783)
Opis ogólny
Apoptotyczny czynnik aktywujący proteazy 1 (UniProt: O88879; znany również jako Apaf-1) jest kodowany przez gen Apaf-1 (Gene ID: 11783) u myszy. Apaf-1 zawiera domenę rekrutacji kaspaz (CARD), domenę ATPazy (NB-ARC), kilka krótkich domen helikalnych, a następnie kilka kopii domeny powtórzenia WD40. Jest silnie ekspresjonowany w płucach i śledzionie, słabo w mózgu i nerkach i nie jest wykrywalny w wątrobie. W warunkach podstawowych jest białkiem monomerycznym, ale oligomeryzuje w warunkach apoptozy. Forma monomeryczna jest automatycznie hamowana w zamkniętej konformacji przez związany ADP w miejscu wiązania nukleotydów. Pod wpływem sygnałów apoptozy ADP jest wymieniany na ATP, a jego wiązanie z cytochromem c wyzwala zmianę konformacji, w której region powtórzony WD odchyla się, co pozwala domenie NB-ARC na obrót i odsłonięcie obszarów kontaktowych dla oligomeryzacji. Forma oligomeryczna jest heptamerycznym pierścieniem, który wiąże się z cytochromem c i ATP i jest znany jako apoptosom. Oligomeryczny Apaf-1 pośredniczy w zależnej od cytochromu c autokatalitycznej aktywacji pro-kaspazy-9 do dojrzałej kaspazy-9, która następnie aktywuje kaspazy efektorowe 3, 6 i 7.
Specyficzność
Klon 18H2 wykrywa Apaf-1 w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w obrębie pierwszych 97 aminokwasów z regionu N-końcowego zawierającego domenę CARD.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowany fragment odpowiadający pierwszym 97 aminokwasom z N-końcowego regionu mysiego Apaf-1.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Apaf-1 w zastosowaniach Western Blotting (Scott, C.L., et. al. (2004). J Cell Biol. 164(1):89-96).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Apaf-1 w zastosowaniach Western Blotting (Marsden, V.S., et. al. (2006). Blood. 107(5):1872-7).
Przeciwciało anty-Apaf-1, klon 18H2, nr kat. Nr kat. MABC1187, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa Apaf-1. Zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Apaf-1 in 10 mg of SH-SY5Y cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~130 kDa; obliczono 141 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N V Srikanth Vallabani et al.
Mutagenesis, 34(3), 265-277 (2019-07-05)
Zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) with their wide range of consumer applications in day-to-day life received great attention to evaluate their effects in humans. This study has been attempted to elucidate the DNA damage response mechanism in a dermal model