MABC1174
Anti-MS4A4A Antibody, clone 3F2
clone 3F2, from mouse
Synonim(y):
Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, CD20 antigen-like 1, Four-span transmembrane protein 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A4A(51338)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A representative lot, when pre-conjugated with Alexa Fluor 647, selectively detected MS4A4A immunoreactivity on alternatively activated (M2), but not classically activated (M1), macrophages generated in vitro from human peripheral blood monocytes (Courtesy of Julie Deans, PhD, University of Calgary, Alberta, Canada)
Apoptosis & Cancer
Immunological Signaling
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected the expression of exogenously transfected human MS4A4A GFP fusion in BJAB Burkitt′s lymphoma cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1