MAB874
Anti-Papillomavirus Antibody, 16, 18 E6 protein, clone C1P5
clone C1P5, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HPV
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C1P5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry: Shows reactivity on formalin fixed tissue. Dilute with buffer pH 7.5-8.0 to desired working volumes. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used.
Immunopreciptiation: Immunoprecipiates 16.5 kDa band from human cervical carcinoma extracts {Banks, et al, 1987}.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human cervical carcinoma extract
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2