Key Documents
MAB8262F-5
Sigma-Aldrich
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 133-1H
clone 133-1H, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
RSV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
133-1H, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2aκ
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Directed against the 47-49 kDa Fusion Protein of RSV. Antibody MAB858-1 recognizes both A and B RSV strains.
Immunogen
Respiratory Syncytial virus A2
Zastosowanie
Anti-RSV Antibody, fusion protein, all type A, B strains, clone 133-1H detects level of Respiratory Syncytial Virus & has been published & validated for use in IF.
ELISA, Indirect Immunofluorescence
Final working dilutions must be determined by end user.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Purified. Liquid 0.02MPB, 0.25M NaCl, 0.1% sodium azide
Przechowywanie i stabilność
Store at 2-8ºC
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2