MAB748
Przeciwciało anty-Salmonella Brazil, klon 33/204 | MAB748
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
Polecane produkty
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
klon
33/204
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
Specyficzność
Salmonella brazylijska.
Zastosowanie
ELISA w skali od 1:100 do 1:1 000
IFA
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
IFA
Końcowe rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Oczyszczona immunoglobulina
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w celu krótkotrwałego przechowywania. W przypadku przechowywania długoterminowego, -20°C w wygodnych porcjach. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, ponieważ odczynnik może stracić aktywność.