MAB6021
Anti-Cytochrome P450 Aldosterone Synthase Antibody, clone 1G5
culture supernatant, clone 1G5, Chemicon®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cyp11B2(13072)
rat ... Cyp11B2(24294)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry: 1:50-1:200 , ABC, enzymatic detection; clone works best with STF fixed tissues that are paraffin embedded. STF is available from Streck Laboratories, www.streck.com. Formalin fixation has been successfully reported but working dilutions are much lower (see Fujisawa, et al). Recommended counter stain is Gill′s Haematoxylin.
Immunocytochemistry: acetone fixed cells, 1:20-1:200.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1