MAB5234
Anti-Neurocan Antibody
Chemicon®, from mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCAN(1463)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Western blot using anti-chick Neurocan (MAB5234). Samples are 1) Untreated embryonic chick brain extract, 2) chondroitinase-treated embryonic chick brain extract, 3) GST fusion proteins from the middle region of chick neurocan.
Samples must be digested with chondroitinase prior to running on SDS gels because undigested phosphacan is too large for most gels. Treatment is at a concentration of chondroitinase of 10U/mL in Tris-HCL pH 8.0. Make tissue or cell extract in 20-50mM Tris pH 7.6-8.0 with 0.15M NaCl in the presence of protease inhibitors. Add 1 microliter of enzyme to 30 microliters of extract and incubate 30 minutes at 37C. Then add SDS sample buffer, heat or boil sample as normal for SDS reducing samples.
Immunoprecipitation: 1 μg/mL
ELISA: 1 μg/mL, excellent for core protein, good for monomer
Immunocytochemistry: not tested
Immunohistochemistry: does not work on fixed samples, unfixed has not been tested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2