MAB4703
Anti-Caspase 3 Antibody, large subunit & proform, clone 4-1-18
clone 4-1-18, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CPP32
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4-1-18, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 1:500.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: 293 (human embryonic kidney) cell lysates
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2