MAB4617
Anti-Survivin Antibody, clone 8E2
clone 8E2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
TIAP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
przydatność
not suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BIRC5(332)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA (for detection only)
Does not work for Western Blot
Does not work for Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2