Kluczowe dokumenty
MAB416
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-interferon-β, klon A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgGκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFNB1(3456)
Specyficzność
Ludzki interferon-beta (IFN-beta). Rozpoznaje aminokwasy 30-47 IFN-beta. Brak reaktywności krzyżowej z ludzkim IFN-alfa lub IFN-gamma.
Immunogen
Ludzki interferon beta.
Zastosowanie
Immunoblotting
ELISA
Neutralizacja bioaktywności IFN-beta; 90% redukcja bioaktywności przy 1,4 μg/mL dla rekombinowanego IFN-beta i 2,7 μg/mL dla naturalnego IFN-beta. Zastosowana metoda testu została przedstawiona w Grossberg, S.E. et al, Manual of Clinical Immunology.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-interferon-β, klon A1 wykrywa poziom interferonu-β i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Hodowla hybrydoma hodowana w FBS o niskiej zawartości IgG (3%), oczyszczone białko G. Płyn w 50 mM octanie Na, pH 6,5, 50 mM NaCl, 4% sacharozie, 0,1% Tween20, bez dodatku konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neutralizing antibodies to interferon beta in multiple sclerosis: analytical evaluation for validation of a cytopathic effect assay.
Catherine Massart,Jacqueline Gibassier,Joel Oger,Emmanuelle Le Page,Gilles Edan
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry null
Analysis of antigenic domains on natural and recombinant human IFN-beta by the inhibition of biologic activities with monoclonal antibodies.
Redlich, P N and Grossberg, S E
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 143, 1887-1893 (1989)
Reduced effectiveness of long-term interferon-beta treatment on relapses in neutralizing antibody-positive multiple sclerosis patients: a Canadian multiple sclerosis clinic-based study.
C Boz,J Oger,E Gibbs,S E Grossberg,
Multiple Sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England) null
Antiviral gene expression in rheumatoid arthritis: role of IKKepsilon and interferon regulatory factor 3.
Susan E Sweeney,Ling Mo,Gary S Firestein
Arthritis and Rheumatism null