Kluczowe dokumenty
MAB413-I
Sigma-Aldrich
Anti-Interferon-α Antibody
purified antibody, clone ST126, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ST126, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.55 kDa
observed mol wt ~19 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Klon ST126 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzki interferon a.
Immunogen
Pełnej długości oczyszczony ludzki interferon-a wytwarzany przez ludzką linię komórkową chłoniaka Burkitta Namalwa.
Zastosowanie
Testy kontroli jakościoceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym ludzkim IFN-a2. Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowany ludzki IFN-a2.Testowane zastosowaniaNeutralizujące: Reprezentatywna partia tego przeciwciała neutralizowała aktywność przeciwwirusową Interferonu-a. (Shearer, M., et. al. (1984). J Immunol. 133(6):3096-101). Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Interferon-a w zastosowaniach ELISA (Shearer, M., et. al. (1984). J Immunol. 133(6):3096-101). Test radioimmunologiczny: Reprezentatywna partia wykryła Interferon-a w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Shearer, M., et. al. (1984). J Immunol. 133(6):3096-101). Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Interferon-a w wycinkach ludzkich tkanek raka nerki i żołądka. Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Interferon-a, klon ST126, nr kat. MAB413-I, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa interferon alfa-2 i jest testowane do stosowania w testach ELISA, immunohistochemii (parafina), neutralizacji, testach radioimmunologicznych i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Interferon alfa-2 (UniProt: P01563; znany również jako IFN-alfa-2, Interferon alfa-A, LeIF A) jest kodowany przez gen IFNA2 (znany również jako IFNA2A, IFNA2B, IFNA2C) (Gene ID: 3440) u człowieka. Interferony są podzielone na trzy rodziny (typ I, II i III) na podstawie ich homologii sekwencji. Typ I jest największą grupą, która obejmuje interferony a i b, które są głównymi cytokinami obronnymi przeciwko patogenom i wykazują silne działanie przeciwwirusowe. Wykazują również właściwości przeciwbakteryjne i przeciwnowotworowe. IFN-a jest szybko indukowany i wydzielany przez komórki w celu ograniczenia replikacji wirusa poprzez liczne i zróżnicowane mechanizmy, w tym indukcję wewnętrznych czynników ograniczających. IFN-a2 jest wytwarzany przez makrofagi z peptydem sygnałowym (aa 1-23), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy aktywnej. Jest on wytwarzany w odpowiedzi na infekcję wirusową i wyzwala indukcję genów ochronnych, które hamują replikację wirusa i utrudniają jego rozprzestrzenianie się. Wykazano, że IFN-a2 jest skutecznym środkiem przeciwko wirusom zapalenia wątroby. Wykazano, że przewlekłe podawanie IFN-a powoduje regresję nowotworów naczyniowych, w tym naczyniaków krwionośnych, mięsaka Kaposiego i naczyniakomięsaka płuc. (Ref.: Lavender, KJ., et al. (2016). J, Virol. 90(13); 6001-6013).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez azydku.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2