MAB3776
Anti-MDM2 Antibody, clone SMP14
clone SMP14, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Murine Double Minute 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SMP14, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
rat ... Mdm2(314856)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
RNA Binding Protein (RBP)
Immunohistochemistry (Frozen and Paraffin-embedded sections)
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Breast carcinoma
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2