MAB3757-I
Anti-VEGF Receptor-3 Antibody, clone 9D9F9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9D9F9, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 152.76 kDa
observed mol wt ~190 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLT4(2324)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells over-expressing VEGFR-3.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Vascular endothelial growth factor receptor 3 (VEGFR-3) in lysate from HEK293 cells over-expressing human VEGFR-3.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated VEGF Receptor-3 in Immunoprecipitation applications (Bando, H., et al. (2004). Int J Cancer; 111(2):184-91).
ELISA Analysis: A representative lot detected VEGF Receptor-3 in ELISA applications (Bando, H., et al. (2004). Int J Cancer; 111(2):184-91).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected VEGF Receptor-3 in human placenta and human kidney tissue sections.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected VEGF Receptor-3 in Western Blotting applications (Bando, H., et al. (2004). Int J Cancer; 111(2):184-91; Zhang, Y., et al. (2018). Nat Commun.; 9(1):1296).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected VEGF Receptor-3 in Immunohistochemistry applications (Bando, H., et al. (2004). Int J Cancer; 111(2):184-91; Jussila, L. et al. (1998). Cancer Res.; 58(8):1599-604; Su, C., et al. (2011). J Exp Clin Cancer Res.; 30(1):85; Valtola, R., et al. (1999). Am J. Pathol.; 154(5):1381-90).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VEGF Receptor-3 in human umbilical vascular endothelial cells (HUVEC).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1