MAB3729
Anti-c-met Antibody, clone 4AT44
clone 4AT44, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Hepatocyte Growth Factor Receptor, HGFR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4AT44, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Growth Factors & Receptors
ELISA (direct): 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2