MAB371
Anti-Cranin Antibody, aa572-604 of human sequence, clone 6C1
ascites fluid, clone 6C1, Chemicon®
Synonim(y):
alpha-dystroglycan
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, sheep, rat, human, chicken, Xenopus
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAG1(1605)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry on neuron, astrocyte, smooth muscle, fibroblast and epithelial cell lines.
ELISA
Not suggested for use in Western blot.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cell Structure
Cytoskeleton
ECM Proteins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1