Kluczowe dokumenty
MAB3503-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Apaf-1, klon 2E12
clone 2E12, from rat
Synonim(y):
Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APAF1(317)
Opis ogólny
Apoptotyczny czynnik aktywujący proteazę 1 (UniProt: O14727; znany również jako Apaf-1) jest kodowany przez gen Apaf-1 (Gene ID: 317) u człowieka. Apaf-1 zawiera domenę rekrutacji kaspaz (CARD), domenę ATPazy (NB-ARC), kilka krótkich domen helikalnych, a następnie kilka kopii domeny powtórzeń WD40. Jest silnie ekspresjonowany w płucach i śledzionie, słabo w mózgu i nerkach i nie jest wykrywalny w wątrobie. W warunkach podstawowych jest białkiem monomerycznym, ale oligomeryzuje w warunkach apoptozy. Forma monomeryczna jest automatycznie hamowana w zamkniętej konformacji przez związany ADP w miejscu wiązania nukleotydów. Pod wpływem sygnałów apoptozy ADP jest wymieniany na ATP, a jego wiązanie z cytochromem c wyzwala zmianę konformacji, w której region powtórzony WD odchyla się, co pozwala domenie NB-ARC na obrót i odsłonięcie obszarów kontaktowych dla oligomeryzacji. Forma oligomeryczna jest heptamerycznym pierścieniem, który wiąże się z cytochromem c i ATP i jest znany jako apoptosom. Oligomeryczny Apaf-1 pośredniczy w zależnej od cytochromu c autokatalitycznej aktywacji pro-kaspazy-9 do dojrzałej kaspazy-9, która następnie aktywuje kaspazy efektorowe 3, 6 i 7.
Specyficzność
Klon 2E12 wykrywa Apaf-1 w komórkach Jurkat. Celuje w epitop w obrębie pierwszych 97 aminokwasów z regionu N-końcowego.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Rekombinowany ludzki Apaf-1 (aa 1-464) zawierający N-końcowe domeny homologiczne CARD i CED-4.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Apaf-1 w aplikacjach Western Blotting (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Apaf-1 w zastosowaniach Western Blotting (Moriishi, K., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(17):9683-8).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Apaf-1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Apaf-1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Moriishi, K., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(17):9683-8).
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia wykryła Apaf-1 w zastosowaniach mikroskopii elektronowej (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
To szczurze monoklonalne przeciwciało anty-Apaf-1, klon 2E12, nr kat. MAB3503-I, zostało przetestowane do stosowania w mikroskopii elektronowej, immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting w celu wykrycia Apaf-1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Apaf-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~140 kDa; obliczono 141,84 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2