Kluczowe dokumenty
MAB3502-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko enzymowi konwertującemu angiotensynę, klon 2E2
culture supernatant, clone 2E2, from mouse
Synonim(y):
Angiotensin-converting enzyme, ACE, Dipeptidyl carboxypeptidase I, Kininase II, CD143
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACE(1636)
Opis ogólny
Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) jest metalopeptydazą cynkową należącą do rodziny peptydaz M2. Katalizuje konwersję angiotensyny I do angiotensyny II i degradację bradykininy, która zwiększa zwężające naczynia działanie angiotensyny. Enzym konwertujący angiotensynę odgrywa ważną rolę w utrzymaniu funkcji serca i napięcia naczyniowego. Ulega on silnej ekspresji w sercu, płucach, nerkach, układzie pokarmowym i prostacie. Wady konwertazy angiotensyny mogą przyczyniać się do chorób serca i dysgenezji kanalików nerkowych, stanu charakteryzującego się uporczywym bezmoczem płodu i śmiercią okołoporodową.
Immunogen
Ludzki enzym konwertujący angiotensynę.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko enzymowi konwertującemu angiotensynę, klon 2E2.
Jakość
Evaluated by Western Blot in rat Angiotensin Converting Enzyme.
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected rat Angiotensin Converting Enzyme in WB.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~180 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 150 kDa; wiadomo jednak, że białko to jest glikolizowane.
Powiązanie
Zastępuje: MAB3502
Postać fizyczna
Supernatant hodowli mysich monoklonalnych IgG1 bez konserwantów.
Komentarz do analizy
Kontrola
Enzym konwertujący angiotensynę u szczurów
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1