MAB3299
Anti-DNA Antibody, single stranded specific, clone F7-26
clone F7-26, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-single stranded DNA, Single-stranded DNA antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F7-26, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
2. Immunohistochemistry: formalin fixed, paraffin embedded tissues & 4% PF frozen tissues (special detection protocol required. FACS analysis (special protocol required),
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Apoptotic cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2