Kluczowe dokumenty
MAB3236
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw cytokeratynie 18, klon RCK106
clone RCK106, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RCK106, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT18(3875)
Opis ogólny
Cytokeratyny są podrodziną białek włókien pośrednich i charakteryzują się niezwykłą różnorodnością biochemiczną, reprezentowaną w tkankach nabłonkowych przez co najmniej 20 różnych polipeptydów. Ich masa cząsteczkowa wynosi od 40 kDa do 68 kDa, a pH izoelektryczne od 4,9 do 7,8. Poszczególne polipeptydy cytokeratyn oznaczono jako 1-20. Różne nabłonki w ludzkim ciele zwykle wyrażają cytokeratyny, które są nie tylko charakterystyczne dla rodzaju nabłonka, ale także związane ze stopniem dojrzewania lub różnicowania w obrębie nabłonka. Wzorce ekspresji podtypów cytokeratyn są w coraz większym stopniu wykorzystywane w rozróżnianiu różnych typów nowotworów złośliwych nabłonka.
Specyficzność
Cytokeratyna 18. MAB3236 reaguje wyłącznie z ludzkimi komórkami nabłonka gruczołowego układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego, komórkami endokrynnymi i egzokrynnymi oraz komórkami mezotelialnymi, a także z wywodzącymi się z nich gruczolakorakami.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA:
Tylko u ludzi. Nie reaguje z innymi gatunkami.
Immunogen
Preparat cytoszkieletu ludzkiej linii komórkowej raka pęcherza moczowego T24.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Cytokeratin 18, klon RCK106 wykrywa poziom cytokeratyny 18 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC, WB, IC, IH(P).
Western blot
Immunohistochemia na zamrożonych i zatopionych w parafinie skrawkach tkanek.
Immunocytochemia
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytokeratins
Powiązanie
Zastępuje: 04-586
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn w buforze z 0,1% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ilya Chuykin et al.
PloS one, 5(3), e9794-e9794 (2010-04-07)
Previous attempts to isolate pluripotent cell lines from rat preimplantation embryo in mouse embryonic stem (ES) cell culture conditions (serum and LIF) were unsuccessful, however the resulting cells exhibited the expression of such traditional pluripotency markers as SSEA-1 and alkaline
Weixuan Wang et al.
Cell chemical biology, 25(3), 255-261 (2018-01-09)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) levels decrease with aging as a result of aging-associated CD38 upregulation. Here, we established a cell model with decreased cellular NAD levels by overexpressing CD38 or treating cells with FK866, an inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase. We
Assembly of amino-terminally deleted desmin in vimentin-free cells.
Raats, J M, et al.
The Journal of cell biology, 111, 1971-1985 (1990)
Keratin expression in cervical cancer.
Smedts, F, et al.
The American Journal of Pathology, 141, 497-511 (1992)