Kluczowe dokumenty
MAB3150-M
Sigma-Aldrich
Anti-Cardiac Troponin I, a.a. 41-49, clone 284 (19C7) (1mg) KC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
klon
284
monoclonal
reaktywność gatunkowa
( Bovine Canine Goat Human Mouse Pig Rat Rabbit Fish Feline ), bovine, mouse
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2