MAB312RX
Anti-Neuron Cell Surface Antigen Antibody, clone A2B5-105 (7), Alexa Fluor™ 488
clone A2B5-105 (7), Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
A2B5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A2B5-105 (7), monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, chicken, human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
· Neurofibrillary tangles in the post-mortem brain tissue of patients with a confirmed diagnosis of Alzheimer′s disease (Majocha et al., 1989)
· Neurons of chicken retina, brain, spinal cord, and dorsal root ganglia (Schnitzer & Schachner, 1982; Eisenbarth et al., 1979.
· Rat striatal nerve terminals [synaptosomes (Wolf & Kapatos, 1989].
· Neuroblastoma cells in man (Oppedal et al., 1989; Coakham et al., 1985).
· Rat insulinoma cells and pancreatic islets cells (Shimizu et al., 1983; Bartholomeusz et al., 1989).
· Human and rat thymic epithelial cells (Haynes, et al., 1988).
· Cells involved in gliogenesis (Bottenstein et al., 1988; Suzumura & slerberg, 1989).
· Oligodendrocytes and astrocytes, type II (Dubois-Dalcq et al., 1990).
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry: 1:30
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2