MAB312R
Anti-A2B5 Antibody, clone A2B5-105
clone A2B5-105, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Neuron Cell Surface Antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A2B5-105, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Neurofibrillary tangles in the post-mortem brain tissue of patients with a confirmed diagnosis of Alzheimer′s disease (Majocha et al., 1989)
Neurons of chicken retina, brain, spinal cord, and dorsal root ganglia (Schnitzer & Schachner, 1982; Eisenbarth et al., 1979).
Rat striatal nerve terminals [synaptosomes (Wolf & Kapatos, 1989)].
Neuroblastoma cells in man (Oppedal et al., 1989; Coakham et al., 1985).
Rat insulinoma cells and pancreatic islets cells (Shimizu et al., 1983; Bartholomeusz et al., 1989).
Human and rat thymic epithelial cells (Haynes et al., 1988).
Cells involved in gliogenesis (Bottenstein et al., 1988; Suzumura & Slerberg, 1989).
Oligodendrocytes and astrocytes, type II (Dubois-Dalcq et al., 1990).
Immunogen
Zastosowanie
Complement-mediated cytotoxicity (Eisenbarth et al., 1979)
Flow cytometry: live cells {Maric, D. et al. (2000) Cerebral Cortex 10:729-747}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Type II astrocytes, human neural progenitors
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2