Kluczowe dokumenty
MAB2636
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SERCA2, klon IID8
clone IID8, from mouse
Synonim(y):
Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SR Ca(2+)-ATPase 2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletal muscle isoform, Endoplasmic r
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IID8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP2A2(488)
Opis ogólny
Retikulum sarkoplazmatyczne mięśni poprzecznie prążkowanych jest wyspecjalizowanym systemem błon wewnątrzkomórkowych, który odgrywa kluczową rolę w skurczu i rozkurczu mięśni. ATPazy sarko/endoplazmatycznego retikulum Ca2+ (SERCA) pośredniczą w wychwycie Ca2+ do magazynów wewnątrzkomórkowych. Pośredniczony przez SERCA wychwyt Ca2+ indukuje i utrzymuje rozluźnienie mięśni. SERCA1 ulega ekspresji w mięśniach szybkokurczliwych, podczas gdy SERCA2 ulega ekspresji w mięśniach sercowych i wolnokurczliwych. SERCA2 odgrywa ważną rolę w regulacji funkcji skurczowej serca.
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje SERCA2.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Oczyszczone retikulum sarkoplazmatyczne psiego serca.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Poprzednia partia została użyta przez niezależne laboratorium w IC (Eizema, 2007).
Przeciwciało anty-SERCA2, klon IID8 jest przeciwciałem przeciwko SERCA2 do stosowania w WB, IC, IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blot in HEK293 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of the antibody detected SERCA2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 110 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HEK293
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tao Liu et al.
JCI insight, 5(8) (2020-04-08)
Atrial fibrillation (AF) alters atrial cardiomyocyte (ACM) Ca2+ handling, promoting ectopic beat formation. We examined the effects of AF-associated remodeling on Ca2+-related action potential dynamics and consequences for AF susceptibility. AF was maintained electrically in dogs by right atrial (RA)
Akihiro Yoneda et al.
Cancer science, 112(7), 2803-2820 (2021-06-11)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is one of the most chemoresistant cancers. An understanding of the molecular mechanism by which PDAC cells have a high chemoresistant potential is important for improvement of the poor prognosis of patients with PDAC. Here we
Tomohisa Seki et al.
PloS one, 9(1), e85645-e85645 (2014-01-28)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs) have been proposed as novel cell sources for genetic disease models and revolutionary clinical therapies. Accordingly, human iPSC-derived cardiomyocytes are potential cell sources for cardiomyocyte transplantation therapy. We previously developed a novel generation method for