MAB2058Z
Anti-Integrin β4 Antibody, clone ASC-3, azide free
clone ASC-3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD104, MAB2058
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ASC-3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB4(3691)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
A431 cell lysate
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2