MAB1965
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, JB1A (J10)
Synonim(y):
CD29
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Integrin β1 Antibody, a.a. 82-87, clone JB1A (a.k.a. J10), ascites fluid, clone JB1A (J10), Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
300
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JB1A (J10), monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
1:100 Note: epitope is trypsin sensitive; cells should be prepared with PBS + EDTA (2mM) or other non-enzymatic methods. Blocking will not occur with trypsinized cells with JB1A.
Immunoprecipitation: 1:250-500
Western blotting (reducing, 115 kDa; non-reducing, 130 kDa): 1:1000-2000
Note: binding of antibody may be inhibited by magnesium ion concentrations exceeding 0.5mM.
Immunocytochemistry/Immunohistochemistry: JB1A can be used on unfixed cells in flow cytometry and culture {Akimov, 2001; Blood 98(5):1567-1576}. Often times fixing with 2-3% PFA for 5 minutes after primary antibody incubation will assist in obtain strong signals since it fixes the primary antibodies to the tissues.
FACS: JB1A has been primarily used against live cells at 1:200-1:500 followed by goat anti-mouse conjugated secondaries
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Human lung, liver, and skeletal muscle tissues
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1