Kluczowe dokumenty
MAB1954
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Integryna α4, klon P4G9
ascites fluid, clone P4G9, Chemicon®
Synonim(y):
CD49d
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P4G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA4(3676)
Specyficzność
Ludzka integryna alfa4. Receptor integryny alfa4beta1 rozpoznaje niezależne od RGD alternatywne miejsce adhezji w regionie CS-1 fibronektyny.
Zastosowanie
Immunocytochemia na komórkach Jurkat w stężeniu 1:1600.
Hamuje przyłączanie komórek hematopoezy i fibroblastów do fibronektyny (uwaga: azydek sodu należy usunąć przed testem przyłączania).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj integrynę α4 za pomocą tego przeciwciała przeciw integrynie α4, klon P4G9 zatwierdzony do stosowania w IH.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Integrins
Powiązanie
Zastępuje: 04-1131
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 °C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rotaviruses interact with alpha4beta7 and alpha4beta1 integrins by binding the same integrin domains as natural ligands.
Graham, Kate L, et al.
The Journal of General Virology, 86, 3397-3408 (2005)
Expression of megakaryocytic and erythroid properties in human leukemic cells.
Tani, T, et al.
Experimental Hematology, 24, 158-168 (1996)
Integrin-dependent role of human T cell matrix metalloproteinase activity in chemotaxis through a model basement membrane.
M Xia, S P Sreedharan, P Dazin, C H Damsky, E J Goetzl
Journal of Cellular Biochemistry null
Fabienne De Toni-Costes et al.
PloS one, 5(3), e9807-e9807 (2010-03-31)
Cell survival mediated by integrin engagement has been implicated in cell adhesion-mediated drug resistance. We have recently demonstrated that the activation of glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3beta) is a new pathway supporting the chemoresistance of leukemic cells adhered to
Y L Kapila et al.
The Journal of biological chemistry, 274(43), 30906-30913 (1999-10-16)
Intact fibronectin (FN) protects cells from apoptosis. When FN is fragmented, specific domains induce proteinase expression in fibroblasts. However, it is not known whether specific domains of FN can also regulate apoptosis. We exposed fibroblasts to four recombinant FN fragments