Kluczowe dokumenty
MAB1922Z
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin α2 Antibody, clone 5H2, Azide Free
clone 5H2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
MerosinMchain, MAB1922
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
5H2, monoclonal
application:
ELISA
IHC
IP
WB
reaktywność gatunkowa:
human, rabbit, monkey
metody:
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
2
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, monkey
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
Specyficzność
Reacts with the 80 kDa fragment of the M-chain of human merosin.
SPECIES REACTIVITIES:
Cross reacts with monkey and rabbit merosin.
Immunogen
Purified human merosin.
Zastosowanie
Anti-Laminin α2 Antibody, clone 5H2, Azide Free detects level of Laminin α2 & has been published & validated for use in ELISA, IH, IP & WB.
ELISA: 50% maximal binding to human merosin at 1:50,000.
Immunohistochemistry: 1:5,000 for staining of 8 mm acetone-fixed cryostat muscle sections, prior to detection with a peroxidase-conjugated secondary antibody.
Immunofluorescence
Affinity chromatography
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Postać fizyczna
Format: Purified
Przechowywanie i stabilność
Maintain between 2 and 8°C for up to 6 months.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of human muscle stem cells reveals a differentiation-resistant progenitor cell population expressing Pax7 capable of self-renewal.
Pawlikowski, B; Lee, L; Zuo, J; Kramer, RH
Developmental Dynamics null