MAB1904
Anti-Laminin-1 A&B chains Antibody, cross region, clone AL-2
clone AL-2, Chemicon®, from rat
Synonim(y):
laminin alpha1, laminin beta1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AL-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Lama1(16772)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
An independent laboratory (Schèele, S., 2006) has verified anti-laminin clone AL-2 to work using immunofluorescence techniques on mouse muscle tissue, including both transgenic and wild-type tissues.
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1