MAB1810
Anti-ADAMTS-1 Antibody, clone 5D4E11B6
serum, clone 5D4E11B6, Chemicon®
Synonim(y):
METH-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D4E11B6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAMTS1(9510)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Note: MW bands detected vary by cell line or sample with detection of zymogen and/or active forms.
Immunoprecipitation: confirm by immunoblot using clone 5D4E11B6; 1:50 using clone 5C6D5 (Catalog # MAB1771) to immunoprecipitate ADAMTS-1 from 500 µg of HEK293 whole cell lysate or PC-12 whole cell lysate
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
A431 cell lysate
HEK293 cell lysate
PC-12 cell lysate
Embryonic mouse brain lysate
MCF-7 cell lysate