MAB1692
Anti-Dystrophin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 6D3
Synonim(y):
Anty-BMD, Anty-CMD3B, Anty-DXS142, Anty-DXS164, Anty-DXS206, Anty-DXS230, Anty-DXS239, Anty-DXS268, Anty-DXS269, Anty-DXS270, Anty-DXS272, Anty-MRX85
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Dystrophin Antibody, mid-rod, clone 6D3, culture supernatant, clone 6D3, Chemicon®
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, canine, human, rabbit, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DMD(1756)
Specyficzność
STAINING PATTERN:Light microscopy: continuous rim of labeling at the periphery of muscle fibers.
E.M. gold: close to the cytoplasmic face of the plasma membrane.
Western blotting: strong double bands at approximately 400 kD plus metabolites of lower molecular mass.
Immunogen
Zastosowanie
undiluted - 1:20. Not recommended for use on paraffin embedded tissue.
EM Gold (Light fixation with 2% formaldehyde + 0.001% glutaraldehyde for 1 hour. 2.3M sucrose used as cryoprotectant.): use undiluted. 90 minute incubation at 25°C.
Western blotting: use 1:100-1:250.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Protocol for Immunohistochemical use of MAB1692
1) Freeze muscle blocks in isopentane chilled in liquid nitrogen.
2) Cut 4 μm to 10 μm sections and air dry on slides coated with 0.5% gelatin containing 0.05% chrome alum.
3) Slides may be stored at -70 °C wrapped in cling film until required. If stored sections are used, allow sections to equilibrate to room temperature before unwrapping and proceeding.
4) Apply a 50 μL aliquot of primary antibody to sections (unfixed). Incubate for 1 hour at room temperature or 37°C.
5) Wash sections 3 x 10 minutes in phosphate buffered saline.
6) Apply a 50 μL aliquot of labeled second antibody. Incubate for 60 minutes at 25°C.
7) Wash sections 3 x 10 minutes in phosphate buffered saline.
8) Mount fluorescent sections in aqueous mounting media or visualize peroxidase label (DAB). Dehydrate, clean and mount peroxidase labeled sections for permanent preparations.
Metabolism
Muscle Physiology
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
POSITIVE CONTROL: Snap frozen normal human or rat striated muscle.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2