MAB1618-AF555
Anti-Dynein Antibody, IC, cytosolic, clone 74.1, Alexa Fluor™ 555 conjugate
clone 74.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonim(y):
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 555
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
74.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Drosophila, fish, sheep, human, bovine, mouse, Xenopus, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2b
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYNC1I1(1780)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1618) is shown to be suitable also for Western blotting, immunocytochemistry, immunofluorescence, and immunoprecipitation applications.
Cell Structure
Cytoskeleton
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Dynein in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2