MAB1281B
Anti-Human Nuclei Antibody, clone 235-1, Biotin Conjugate
clone 235-1, from mouse, biotin conjugate
Synonim(y):
HuNu
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
235-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Neural Stem Cell Migration
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
A431 human epidermoid cancer cells.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2