Kluczowe dokumenty
MAB1277-I
Sigma-Aldrich
Anti-Nucleoli Antibody, clone 125-10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies, primary antibodies
klon
125-10, monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jąderka to małe, bazofilowe, kuliste, niezamknięte błoną, wysoce konserwatywne struktury zlokalizowane w jądrze. Zazwyczaj są one zlokalizowane w centralnym regionie jądrowym lub w pobliżu błony jądrowej. Tworzą się wokół regionów organizatora jąderka (NOR) składających się z rybosomalnego DNA (rDNA). Są one strukturalnie zorganizowane w centrum fibrylarne, gęsty składnik fibrylarny i region składnika ziarnistego. Klon 125-10 wykrywa ludzkie jąderka metodą immunocytochemiczną.
Specyficzność
Klon 125-10 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa jąderka w ludzkich komórkach.
Immunogen
Jądra komórek Raji.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunocytochemiczna w komórkach A431.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło jąderka w komórkach A431.
Testowane zastosowania
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła jąderka w zastosowaniach immunocytochemicznych (Endo, A., et al. (2009). J Biol Chem. 284(41):27918-27923; Endo, A., et al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 5):678-86).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Nucleoli w zastosowaniach Immunofluorescencji (Clements, D., et al. (2007). Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 292(1):L258-66; Vallee, D., et al. (2004). J Med Genet. 41(10):778-83; Ohno, M., et al. (2002). Chromosoma. 111(3):201-13).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Nucleoli, klon 125-10, nr kat. MAB1277-I, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa jąderka i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunofluorescencji i immunocytochemii.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2