Key Documents
MAB1243
Sigma-Aldrich
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3
clone F4P1A3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-Cortisol antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F4P1A3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Cortisol. 1 x 109 l/mol.
CrossReactivity:
Cortisone 100%
Prednisolone 45%
11-Deoxycortisol 55%
Immunogen
Cortisol-3-CMO-BSA
Epitope: 3-CMO
Zastosowanie
Anti-Cortisol Antibody, 3-CMO, clone F4P1A3 is an antibody against Cortisol for use in ELISA.
Immunoassay.
Dilute with buffer pH 7.5 to 8.0 to desired working volumes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Powiązanie
Replaces: CBL72
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.4 with 50% glycerol and 0.1% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to twelve months.Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2