Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
MAB1061
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko sialoproteinie kostnej II, CT, klon ID1.2
clone ID1.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
BSPII, Integrin-binding Sialoprotein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ID1.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
spodziewany brak reakcji z
bovine, rat, pig
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IBSP(3381)
pig ... Ibsp(397137)
rat ... Ibsp(24477)
Opis ogólny
Sialoproteina kostna II jest jednym z głównych niekolagenowych białek w macierzy zewnątrzkomórkowej kości. Jest to fosforylowana glikoproteina o przybliżonej masie cząsteczkowej 70 kDa. Białko to występuje w osteoblastach i osteocytach. Choroby dotyczące obrotu kostnego, patologiczne zmiany kości, a także szybki wzrost osteoporozy sprawiają, że konieczne jest ustalenie nowych markerów. Sialoproteina kostna jest omawiana jako potencjalny marker surowicy do monitorowania przebudowy kości.
Specyficzność
Rekombinowana i natywna ludzka sialoproteina kostna II (BSPII). Nie reaguje z osteopontyną (BSPI) ani osteonektyną.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Sialoproteina kości izolowana z ludzkich kości.
Zastosowanie
To przeciwciało przeciwko sialoproteinie kostnej II, koniec C, klon ID1.2 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, RIA, WB, IC, IH(P) do wykrywania sialoproteiny kostnej II.
Western blot: (1 μg/mL)
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie: (1 μg / ml)
Immunocytochemia: (1:100)
ELISA: (1μg/mL)
RIA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Osteobiology
Powiązanie
Zastępuje: AB1855
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina z supernatantu hodowli. Liofilizowana z 50 mM TRIS, pH 7,4.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze 2-8°C. Rozpuścić w 100 μl sterylnej wody destylowanej i przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Osteoblast response to biomimetically altered titanium surfaces.
J Barbara Nebe, Lenka Muller, Frank Luthen, Andrea Ewald, Claudia Bergemann et al.
Acta Biomaterialia null
Aymara Mas et al.
Fertility and sterility, 98(3), 741-751 (2012-05-29)
To isolate and characterize human leiomyoma stem cells by the side population (SP) method. Prospective experimental human and animal study. University research laboratory-affiliated infertility clinic. Women undergoing laparoscopic myomectomy. Female non-obese diabetic severe combined immune deficiency (NOD-SCID) mutation mice. Obtainment
Andrea Ewald et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(9), 2392-2400 (2012-04-25)
Bone substitute materials such as calcium phosphate cements (CPC) are frequently used as growth factor carriers for the stimulation of osteoblast-formation around an implant. However, biological modification based on delicate protein factors like extracellular matrix proteins or growth factors is
Andrea Ewald et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 96(2), 326-332 (2011-01-07)
Bone loss due to accidents or tissue diseases requires replacement of the structure by either autografts, allografts, or artificial materials. Reactive cements, which are based on calcium phosphate chemistry, are commonly used in nonload bearing areas such as the craniofacial
Developmental-like bone regeneration by human embryonic stem cell-derived mesenchymal cells.
Kuhn, LT; Liu, Y; Boyd, NL; Dennis, JE; Jiang, X; Xin, X; Charles, LF; Wang, L; Aguila et al.
Tissue Engineering: Part A null