Key Documents
LX0HCI6S2
Millipore
Millistak+® Lenticular Disc Filter
X0HC, cellulose, filtration area 1.57 m2, hydrophilic
Synonim(y):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, X0HC media series, 16 in. diameter, 7-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
opis
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
Parametry
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Wysokość
17.65 cm (6.95 in.)
Średnica
40.64 cm (16 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.57 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
565-1037 ppb
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
stopień filtra
X0HC
Opis ogólny
Device Configuration: Stack Disk
Stack Design: 16 in. diameter, 7-cell
Zastosowanie
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: X0HC
Uwaga dotycząca przygotowania
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Sterilization Method
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Komentarz do analizy
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Informacje prawne
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3