Kluczowe dokumenty
LSWP09025
Millipore
PTFE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Mitex, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Mitex Membrane Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Mitex
Parametry
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
grubość
170 μm
Matryca
Mitex
wielkość porów
5.0 μm pore size
60 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
  • Clarifying acids, bases and cryogenic fluids
  • Clarifying propellants
  • Isolating RNA
  • Air monitoring
Informacje prawne
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany