KZRVA10TT1
Opticap® XL Viresolve® NFR
Retrovirus removal
Synonim(y):
Opticap XL10 Viresolve NFR 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 175 mL
producent / nazwa handlowa
Viresolve®
Parametry
≤16 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) (Forward)
600-1200 L process volume
80 psig max. inlet pressure
metody
protein purification: suitable
Długość
33 cm (13 in.)
Rozmiar urządzenia
10 in.
powierzchnia filtracyjna
0.43 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤35 mg
Matryca
Viresolve® NFR
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) inlet/outlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Retrovirus
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Viral clearance
- Instructions for Use: Please see the user guide (pg. 3) shipped with this product
- Storage Statement: Store at room temperature
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
After wetting, may be autoclaved for 3 cycles of up to 60 min at 125 °C, using liquid cycle, slow exhaust.