KZRVA10TH1
Opticap XL 10 Viresolve NFR TC/HB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
Poziom jakości
Parametry
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Rozmiar urządzenia
10 in.
śr. przyłącza doprowadzającego
1 1/2 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
Matryca
Viresolve® NFR
dopasowywanie
16 mm (5/8 in.) hose barb
1/4 in. hose barb (double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent
przydatność
suitable for endotoxin