Merck
KVVLA02FH3
Millipore
Durapore® 0.1 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 2, cartridge nominal length 2 in. (5 cm), filter diam. 5.7 in. (14.5 cm)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 2
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
≤3.5 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
długość nominalna kartridża
2 in. (5 cm)
Dł. urządzenia
14.0 cm (5.5 in.)
Rozmiar urządzenia
2 in.
śr. filtra
5.7 in. (14.5 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.2 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
14 cm (5.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
19 mm (3/4 in.) fitting (sanitary flange inlet/oulet)
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of 60min at 126°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
Gravimetric Extractables: ≤ 10 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 500 mL
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany