Kluczowe dokumenty
KVGLG04FF3
Durapore® 0.22 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonim(y):
Opticap Gamma Compatible XL4 Durapore 0.22 m 3/4 in. TC/TC
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 4
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
≤4.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. differential pressure (40 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
7.7 in.
Szerokość
3.3 in.
długość nominalna kartridża
4 in. (10 cm)
Średnica
6.1 cm (2.4 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.18 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
3/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; capable of 45 kilogray (4.5 Megarad) gamma exposure; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 ºC.