KVGBA04HH3
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4, pore size 0.22 μm
Synonim(y):
Durapore® Capsule Filter 4 in. 0.22 µm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 4
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
rozmiar
4 in.
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
dopasowywanie
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.