KTGRA04NN3
Aervent® 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 1/4 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonim(y):
Opticap XL 4 with Aervent - 4" 0.2um NPT/NPT 3pk
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 4
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
gas filtration: suitable
Długość
7.7 in.
Szerokość
3.3 in.
długość nominalna kartridża
4 in. (10 cm)
Średnica
8.4 cm (3.3 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.21 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤15 mg
Matryca
Aervent®
wielkość porów
0.2 μm pore size
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(6 mm (1/4 in.) NPT Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
30 autoclave cycles of 30 min @ 135 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.