Key Documents
KMP2G05TT1
Milligard® PES 1.2/0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 5, pore size 1.2/0.2 μm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyester support
polyethersulfone membrane
polyethersulfone prefilter
polypropylene housing (gamma stable)
Poziom jakości
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 5
Właściwości
gamma compatible
hydrophilic
Parametry
1.4 bar max. pressure (20 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. pressure (25 psi) at 80 °C
5.5 bar max. pressure (80 psi) at 4-25 °C (forward)
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
21.6 cm (8.5 in.)
Szerokość
4.2 in.
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.3 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
macierz
Milligard® (PES)
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
39.2 psi (≥2700 mbar), air with water at 23 °C
dopasowywanie
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Zastosowanie
filtration (Prefilters and Bioburden )
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Fast flow and high throughput
- Validated bioburden reduction
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Opakowanie
Inne uwagi
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.