Kluczowe dokumenty
JR-1L-BK
Millipore
Anti-c (clone MS-35), FFMU
Anti-C from the clone MS-35, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
MS-35, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 1 L
stężenie
1-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Standardized, concentrated cell culture supernatant, non-diafiltered, minimal pH buffering; For the formulation of Anti-c blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Zastosowanie
Antibody intermediate for further manufacturing use.
Production of an in vitro blood typing product or device.
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1%<nbsp/>(w/v) sodium azide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1